Learn More
Palintest™ Kits de test d’ammoniac
Click to view available options
Plage:
0 à 1mg/L
Conditionnement:
50 pièces
Description
Réactifs pour photomètres Palintest
• Réactifs en pastilles prédosées ou tubes prêts à l'emploi
• Pas de date de péremption, emballage individuel en aluminium
• Les réactifs se composent de:
• Tubes prêts à l'emploi pour 24 dosages
• Pastilles en emballage individuel pour 50 dosages
• Les recharges comprennent des pastilles prédosées en emballage individuel pour 250 dosages
• Les photomètres Palintest 7100, 7500 et 8000 ne nécessitent aucun adapteur pour les tubes prêts à l'emploi
• Réactifs en pastilles prédosées
• Réactif
• Réactifs en pastilles prédosées ou tubes prêts à l'emploi
• Pas de date de péremption, emballage individuel en aluminium
• Les réactifs se composent de:
• Tubes prêts à l'emploi pour 24 dosages
• Pastilles en emballage individuel pour 50 dosages
• Les recharges comprennent des pastilles prédosées en emballage individuel pour 250 dosages
• Les photomètres Palintest 7100, 7500 et 8000 ne nécessitent aucun adapteur pour les tubes prêts à l'emploi
• Réactifs en pastilles prédosées
• Réactif
Spécification
Spécification
| Nbre de tests | 50 |
| Quantité | 50/boîte |
| Plage | 0 à 1mg/L |
| Suffisant pour | 50 tests |
| Type | Kit de test d’ammoniac |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- STARTER/REPLACEMENT TESTS AMMONIA
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P264-Se laver la peau contaminée soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P330-Rincer la bouche.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P321-Traitement spécifique (voir conseils médicaux sur cette étiquette).
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium tartrate dihydrate, lithium hydroxide, salasilic acid, sodium nitroprusside, calcium hypochlo