Learn More
Acétate d’ammonium, pour HPLC, Solstice
Product Code. 15671570
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
50 g
250 g
missing translation for 'unitSize':
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
15671570 250 g 250g
15681570 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15671570 missing translation for 'mfr' Honeywell-Fluka missing translation for 'supplierNo' 17836250G
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
Pour HPLC, ≥99,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 631-61-8
Formule moléculaire C2H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 77.083
Numéro MDL MFCD00013066
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
CID PubChem 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nom IUPAC azanium ; acétate
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium Acetate
Quantité 250 g
Formule linéaire CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau 0,1 g/mL à 25 °C
Poids de la formule 77,08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité HPLC
Product Identifier
  • Ammonium acetate