Learn More
Acétate d’ammonium, pour HPLC, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acétate d’ammonium |
| Quantité | 50 g |
| Formule linéaire | CH3CO2NH4 |
| Beilstein | 4186741 |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau 0,1 g/mL à 25 °C |
| Poids de la formule | 77,08g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99 % |
| Qualité | HPLC |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium acetate