Learn More
Acétate d’ammonium, solstice
Code produit 15605510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15605510 250 g 250g
15615510 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15605510 Fournisseur Fluka Code fournisseur 431311250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    469.13€ / 250g
    Économisez 26.87€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
≥ 99,99% de base de métaux à l’état de traces
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires analytiques et de chimie : solvants – pour usage spécifique ACS (HPLC), ACS usage général, solvants pour l’histologie, et réactifs de qualité pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles. Inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique incluant les acides et bases essentiels, les sels, les métaux et éléments, ainsi que les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 631-61-8
Formule moléculaire C2H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 77.083
Numéro MDL MFCD00013066
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
CID PubChem 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nom IUPAC azanium ; acétate
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium acetate
Forme physique Solid
Quantité 250 g
Formule linéaire CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Poids de la formule 77,08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,99 % (base des métaux traces)
Qualité ACS