Learn More
Acétate d’ammonium, pour HPLC, certifié, Fisher Chemical
Code produit 10598410 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10598410 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10598410 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/3446/50
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Point de fusion 114°C
CAS 631-61-8
Couleur Blanc
pH 7
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Formule moléculaire C2H7NO2
Numéro MDL 13066
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].CC([O-])=O
Nom IUPAC acétate d’ammonium
Poids moléculaire (g/mol) 77.08
Poids de la formule 77.08g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique