Learn More
Acétate d'ammonium, qualité LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Code produit 30280946 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280946 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280946 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur T001140050
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Acetate
CAS 631-61-8
Forme physique Crystalline Powder or Needles
Quantité 50 mL
Poids moléculaire (g/mol) 77.08 g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité LC-MS