Learn More
Acétate d’ammonium, Optima™ qualité LC/MS, Fisher Chemical
Code produit 11317490 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317490 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11317490 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A11450
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Acétate d’ammonium, Optima qualité LC/MS, Fisher Chemical, CAS : 631-61-8, blanc, point de fusion : 114°C, formule moléculaire : C2H7NO2, pH : 7, Quantité : 50 g, Poids de la formule : 77,08 g/mol, Numéro MDL : 13066, forme physique : Solide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 114 °C
CAS 631-61-8
Couleur Blanc
pH 7
Forme physique Solide
Quantité 50 g
Formule moléculaire C2H7NO2
Numéro MDL 13066
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].CC([O-])=O
Nom IUPAC acétate d’ammonium
Poids moléculaire (g/mol) 77.08
Poids de la formule 77,08g/mol