Learn More
Acétate d’ammonium, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. Ph. Eur., ≥98 %, Solstice
Beschreibung
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Acetate |
| Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | CH3CO2NH4 |
| Beilstein | 4186741 |
| Poids de la formule | 77,08g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥98 % |
| Qualité | ACS/certifié pur |
| Résidus après l’allumage | ≤ 0,01 % (sous forme de SO4) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium acetate
- EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?