Learn More
Acétate d’ammonium, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. Ph. Eur., ≥98 %, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium acetate |
| Point de fusion | 110 °C à 112 °C (décomposition)(littérature) |
| Note relative au nom | Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. Ph. Eur., ≥98% |
| % max. CAS | ≤100.0000% |
| Quantité | 6 x 1 kg |
| Formule linéaire | CH3CO2NH4 |
| Beilstein | 4186741 |
| Poids de la formule | 77.08 |
| Pourcentage de pureté | >98% |
| Qualité | Réactif ACS / réactif Ph. Eur. |
| Afficher plus |