Learn More
Acétate d’ammonium, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. Ph. Eur., ≥98 %, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Acetate |
| Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. |
| Forme physique | Crystalline Powder |
| Quantité | 100 g |
| Formule linéaire | CH3CO2NH4 |
| Beilstein | 4186741 |
| Poids de la formule | 77,08g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥98 % |
| Qualité | ACS/certifié pur |
| Résidus après l’allumage | ≤ 0,01 % (sous forme de SO4) |