Learn More
Solution d’acétate d'ammonium de 0,25 M, certifiée, HPLC pour analyse des gradients, Fisher Chemical
Code produit 10649633 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10649633 500 mL Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10649633 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/0200/PB08
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Spécification
CAS 631-61-8
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Formule moléculaire C2H7NO2
Numéro MDL 13066
Synonyme ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Nom IUPAC azanium ; acétate
Poids moléculaire (g/mol) 77.083
CID PubChem 517165
ChEBI CHEBI:62947
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Ammonium acetate 0.25M for for HPLC method development