Learn More
Ammonium Acetate, TraceSELECT™, Honeywell™
Code produit 15656940 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15656940 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15656940 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 73432100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium acetate
CAS 631-61-8
Quantité 100 g
Formule moléculaire C2H7NO2
Formule linéaire CH3CO2NH4
Numéro MDL MFCD00013066
Numéro UN UN3077
Beilstein 4186741
Synonyme ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Nom IUPAC azanium;acetate
Poids moléculaire (g/mol) 77.083
CID PubChem 517165
ChEBI CHEBI:62947
Poids de la formule 77.08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.99% (metals basis)
Qualité TraceSELECT