Learn More
Ammonium Aluminum Sulfate Dodecahydrate, 98.0 to 102.0%, ACS Ragent, Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate |
| Point de fusion | 93.5°C |
| CAS | 7784-26-1 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 2.6 (at 100g/L, 25°C) |
| Forme physique | Crystalline |
| Quantité | 250 g |
| Formule moléculaire | AlH28NO20S2 |
| Formule linéaire | AlNH4(SO4)2 · 12H2O |
| Numéro MDL | MFCD00149958 |
| Show More |