Learn More
Dodécahydrate sulfate d’ammonium et aluminium, grade réactif, ≥99 % (titration), Solstice
Code produit 15697630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15697630 1 kg Flacon poly 1kg
15607640 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15697630 Fournisseur Fluka Code fournisseur A21401KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00€
    290.60€ / 1kg
    Économisez 17.40€
    5% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, ≥ 99 % (titration)
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-26-1
Formule moléculaire AlH28NO20S2
Poids moléculaire (g/mol) 453.313
Numéro MDL MFCD00149958
Clé InChI WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
CID PubChem 62668
Nom IUPAC Disulfate d’azanium d’aluminium dodécahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate
Point de fusion 93,5 °C
Couleur Blanc
pH 2,6 (à 25 °C)
Quantité 1 kg
Formule linéaire AlNH4(SO4)2 · 12H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 453,33g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 % (titration)
Odeur Inodore
Conditionnement Flacon poly
Aspect Cristalline
Densité 1,640 g/cm3 à 20 °C