Learn More
Dodécahydrate d’ammonium et d’aluminium, grade réactif, ≥99 % (titration), Solstice
Code produit 16625933
Modifier l'affichage
Click to view available options
10 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16625933 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16625933 Fournisseur Fluka Code fournisseur A214010KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2705.00€
    2557.14€ / 10kg
    Économisez 147.86€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate
Point de fusion 93,5 °C
CAS 7784-26-1
Couleur Blanc
% max. CAS 1
pH 2.6
Quantité 10 kg
Formule moléculaire AlH28NO20S2
Formule linéaire AlNH4(SO4)2 · 12H2O
Synonyme Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate; Ammonium alum
Clé InChI WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC disulfate d’aluminum(3+) et d’ammonium dodécahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 453.31
Qualité Réactif
Densité 1,640 g/cm3 (20 °C)