Learn More
Bicarbonate d’ammonium, 0,1 M, chimique Ricca
Code produit 31751097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31751097 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31751097 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R06216504A
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Bicarbonate
Couleur Incolore
CAS 1066-33-7, 7732-18-5
% min. CAS 97.0, 0.77
% max. CAS 100.0, 0.8
Conditionnement Flacon en poly naturel
Formule moléculaire CH5NO3
pH 7.8
Numéro MDL MFCD00012138
Quantité 4 L
Forme physique Liquide
Concentration or Composition Notes 0,1 molaire
Synonyme ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
Clé InChI ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC(O)=O
Nom IUPAC carbonic acid amine
Poids moléculaire (g/mol) 79.06
CID PubChem 14013
Qualité Laboratoire