Learn More
Bicarbonate d’ammonium, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10262382 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10262382 1 kg Flacon en verre 1kg
10364072 25 g Flacon en verre 25g
11904321 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10262382 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370930010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346.86 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-33-7
Formule moléculaire CH5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 79.06
Numéro MDL MFCD00012138
Clé InChI ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
CID PubChem 14013
Nom IUPAC azanium ; hydrogénocarbonate
SMILES N.OC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium bicarbonate
Point de fusion 105°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire NH4HCO3
Merck Index 15,494
Informations sur la solubilité Solubility in water: 220g/L (20°C)
Poids de la formule 79.06
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium bicarbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.