Learn More
Bicarbonate d’ammonium, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium bicarbonate |
| Point de fusion | 105°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux |
| Quantité | 5 kg |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Formule linéaire | NH4HCO3 |
| Merck Index | 15,494 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ammonium bicarbonate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.