Learn More
Bicarbonate d’ammonium, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10207183 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10207183 250 g Flacon en plastique 250g
10229573 1 kg Flacon en plastique 1kg
10380674 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10207183 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 393212500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.40€
    31.65€ / 250g
    Économisez 5.75€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346.86 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-33-7
Formule moléculaire CH5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 79.06
Numéro MDL MFCD00012138
Clé InChI ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bicarbonate d’ammonium, hydrogénocarbonate d’ammonium, acide carbonique, sel de monoammonium, carbonate de monoammonium, carbonate d’acide d’ammonium, hydrogénocarbonate d'ammonium, bicarbonated’ammonium, carbonate d’ammonium acide, acid ammonium carbonate, ccris 7327
CID PubChem 14013
Nom IUPAC azanium ; hydrogénocarbonate
SMILES N.OC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bicarbonate d’ammonium
Point de fusion 105,0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 250 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire NH4HCO3
Merck Index 15, 494
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 220 g/L (20°C)
Poids de la formule 79.06
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium bicarbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.