Learn More
Bicarbonate d'ammonium (cristallin), MP Biomedicals
Code produit 11406502 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11406502 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11406502 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215010791
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ammonium bicarbonate for research use only.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Bicarbonate
CAS 1066-33-7
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Formule moléculaire CH5NO3
Numéro MDL MFCD00012138
Synonyme ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
Clé InChI ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC(O)=O
Nom IUPAC amine d'acide carbonique
Poids moléculaire (g/mol) 79.06
CID PubChem 14013
Poids de la formule 79.1
Pourcentage de pureté 99.65%