Learn More
Bicarbonate d'ammonium cristallin MP Biomedicals
Code produit 11496492 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11496492 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11496492 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215010790
 Article restreint
En stock
A versatile buffer used for protein analysis, including in-gel digestion and mass spectrometry applications.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Bicarbonate
CAS 1066-33-7
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Densité 1.586 g/cm3
Formule moléculaire CH5NO3
Numéro MDL MFCD00012138
Synonyme ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
Clé InChI ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC(O)=O
Nom IUPAC amine d'acide carbonique
Poids moléculaire (g/mol) 79.06
CID PubChem 14013
Poids de la formule 79.1
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium Bicarbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium Bicarbonate