Learn More
Bicarbonate d’ammonium, Fisher BioReagents
Code produit 10532775
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10532775 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10532775 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2413500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346.86 g/mol
Flacon poly ; 500 g
Le bicarbonate d’ammonium est utilisé pour de nombreuses applications biochimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Bicarbonate
Point de fusion 105°C
CAS 1066-33-7
Couleur Blanc
pH 8
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 21.30 to 21.73 %
Formule moléculaire CH5NO3
Formule linéaire NH4HCO3
Numéro MDL MFCD00012138
Merck Index 15, 494
Synonyme ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
Clé InChI ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC(O)=O
Nom IUPAC azanium ; hydrogénocarbonate
Poids moléculaire (g/mol) 79.06
CID PubChem 14013
Poids de la formule 79.06
Pourcentage de pureté 21.30 to 21.73%
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 67 hPa at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium bicarbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.