Learn More
Ammonium Bisulfate, For decomposition, ≥99.0% (T), Honeywell™
Code produit. 15640920 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
250g
Code produit. 15640920
Marque: Honeywell Research Chemicals 09849250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point d’ébullition 350°C
Nom chimique ou matériau Ammonium Bisulfate
Point de fusion 121°C to 145°C
CAS 7803-63-6
Couleur Colorless
pH 1 (100g/L at 20°C)
Forme physique Crystalline
Quantité 250 g
Formule moléculaire H5NO4S
Formule linéaire (NH4)HSO4
Numéro MDL MFCD00051073
Numéro UN UN2506
Synonyme ammonium bisulfate, ammonium hydrogensulphate, sulfuric acid, monoammonium salt, unii-6218r7mbzb, sulfuric acid, ammonium salt 1:1, azanium hydrogen sulfate, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
Informations sur la solubilité Soluble in water, 0.5g in 10mL
Clé InChI BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].OS([O-])(=O)=O
Nom IUPAC hydrogénosulfate d’ammonium
Poids moléculaire (g/mol) 115.10
CID PubChem 24655
Poids de la formule 115.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (T)
Conditionnement Flacon poly