Learn More
Bromure d’ammonium, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15204844 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15204844 1 kg Flacon en plastique 1kg
15214844 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
15224844 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15204844 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450650010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12124-97-9
Formule moléculaire BrH4N
Poids moléculaire (g/mol) 97.94
Numéro MDL MFCD00011419
Clé InChI SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC bromure d’ammonium
SMILES [NH4+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 235.0°C
Nom chimique ou matériau Ammonium bromide
Point de fusion 452.0°C
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire NH4Br
Merck Index 15,502
Informations sur la solubilité Solubility in water: 970g/L (25°C). Other solubilities: 1456g/L (100°C), freely soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether, practically insoluble in ethyl acetate
Poids de la formule 97.94
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium bromide