Learn More
Bromure d’ammonium, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15224844 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15224844 10 kg Récipient en plastique 10kg
15204844 1 kg Flacon en plastique 1kg
15214844 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15224844 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450650100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12124-97-9
Formule moléculaire BrH4N
Poids moléculaire (g/mol) 97.94
Numéro MDL MFCD00011419
Clé InChI SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC bromure d’ammonium
SMILES [NH4+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 235.0°C
Nom chimique ou matériau Ammonium bromide
Point de fusion 452.0°C
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire NH4Br
Merck Index 15,502
Informations sur la solubilité Solubility in water: 970g/L (25°C). Other solubilities: 1456g/L (100°C), freely soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether, practically insoluble in ethyl acetate
Poids de la formule 97.94
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Conditionnement Récipient en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium bromide