Learn More
Bromure d’ammonium, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10686052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10686052 250 g Flacon en plastique 250g
10592601 25 g Flacon en verre 25g
10781281 1 kg Flacon en plastique 1kg
11954171 5 kg Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10686052 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 199982500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.25€
    38.10€ / 250g
    Économisez 4.15€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12124-97-9
Formule moléculaire BrH4N
Poids moléculaire (g/mol) 97.94
Numéro MDL MFCD00011419
Clé InChI SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC bromure d’ammonium
SMILES [NH4+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 235.0°C
Nom chimique ou matériau Ammonium bromide
Point de fusion 452.0°C
Couleur Blanc
pH 4.5 to 6.0 (5% soln.)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 250 g
Perte à la dessiccation 0.2% (105°C) max.
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (on dry substance) (Argentometry)
Formule linéaire NH4Br
Merck Index 15,502
Informations sur la solubilité Solubility in water: 970g/L (25°C). Other solubilities: 1456g/L (100°C), freely soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether, practically insoluble in ethyl acetate
Poids de la formule 97.94
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium bromide