Learn More
Bromure d’ammonium, 99+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10161750 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10161750 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10161750 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/3520/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point d’ébullition 235°C
Point de fusion 452°C
CAS 12124-97-9
Couleur Blanc
pH 4.5 to 5.5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire BrH4N
Numéro MDL 11419
Clé InChI SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].[Br-]
Nom IUPAC bromure d’ammonium
Poids moléculaire (g/mol) 97.94
Poids de la formule 97.94g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium bromide