Learn More
Bromure d’ammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417727 500 g 500g
11427727 2500 g 2500g
11437727 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11417727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16258.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.60€
    63.65€ / 500g
    Économisez 8.95€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
Ammonium bromide is often used as an intermediate source of bromide ion in laboratory processes and pharmaceutical preparations. It is most commonly used as an additive in the preparation of photographic films, fireproofing products and corrosion inhibitors. Ammonium bromide is widely utilized in the manufacture of photographic chemicals and emulsions. It is also used in pharmaceutical preparations. It finds application in fireproofing of wood and lithography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure d’ammonium est souvent utilisé comme source intermédiaire d’ions bromure dans les procédés de laboratoire et les préparations pharmaceutiques. Il est le plus fréquemment utilisé comme additif dans la préparation de films photographiques, de produits ignifuges et d’inhibiteurs de corrosion. Le bromure d’ammonium est généralement utilisé dans la fabrication de produits chimiques et d’émulsions photographiques. Il est également utilisé dans les préparations pharmaceutiques. Il est utilisé dans l’ignifugation du bois et la lithographie.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’éthanol et l’acétone. Légèrement soluble dans l’éther.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases, les métaux lourds, les sels d’argent et le potassium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12124-97-9
Formule moléculaire BrH4N
Poids moléculaire (g/mol) 97.94
Numéro MDL MFCD00011419
Clé InChI SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC bromure d’ammonium
SMILES [NH4+].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium bromide
Point de fusion 452°C (sublimation)
Quantité 500 g
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.429
Merck Index 14,505
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Slightly soluble in ether.
Poids de la formule 97.97
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bromide