Learn More
Bromure d’ammonium, réactif ACS, ≥ 99,0 %, Honeywell™ Fluka™
Product Code. 15691960 Shop All Honeywell Fluka Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
missing translation for 'unitSize':
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement missing translation for 'unitSize'
15691960 500 g Flacon poly 500g
15681960 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15691960 missing translation for 'mfr' Honeywell-Fluka missing translation for 'supplierNo' 213349500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Réactif ACS,≥99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12124-97-9
Formule moléculaire BrH4N
Poids moléculaire (g/mol) 97.94
Numéro MDL MFCD00011419
Clé InChI SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC bromure d’ammonium
SMILES [NH4+].[Br-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium Bromide
Point de fusion 452°C
Couleur Incolore
pH 5 to 6.5 (at 50g/L 25°C)
Quantité 500 g
Formule linéaire NH4Br
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 97.94g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Résidus après l’allumage ≤0.01%
Aspect Crystals
Tension de vapeur 1mmHg (198.3°C)
Densité 2.43g/mL at 25°C