Learn More
Bromure d'ammonium, TRC
Code produit 30344267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344267 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6338205G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Bromide
CAS 12124-97-9
Quantité 5 g
Formule moléculaire BrH4N
Synonyme Ammonium Bromide, Flamex PA, Flovan BU, Fuzzicide, Hydrobromic Acid Monoammoniate
Formule InChI InChI=1S/BrH.H3N/h1H;1H3
SMILES [NH4+].[Br-]
Nom IUPAC azathioprine ; bromide
Poids moléculaire (g/mol) 97.94
Poids de la formule 96.9527