Learn More
Carbamate d’ammonium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343417 250 g 250g
11333417 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 018134.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Agent d’ammoniac
Ammonium carbamate is used in the preparation of fertilizers. It acts as an ammoniating agent. It plays an important role in the formation of carbamoyl phosphate, which is essential for urea cycle and pyrimidines production. In addition to this, it is used in the preparation of trimethylsilyl carbamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1111-78-0
Formule moléculaire CH6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 78.071
Numéro MDL MFCD00013010
Clé InChI BVCZEBOGSOYJJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium carbamate, ammonium aminoformate, carbamic acid, monoammonium salt, carbamic acid ammonium salt, carbamic acid ammoniate, unii-i2w9615swp, carbamic acid, ammonium salt 1:1, ammoniumcarbamate, anhydride of ammonium carbonate, azanium carbamate
CID PubChem 517232
Nom IUPAC azanium ; carbamate
SMILES C(=O)(N)[O-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium carbamate
Point de fusion 60° (sublimation)
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Densité 1.6
Beilstein 3914091
Informations sur la solubilité Soluble in cold water and ammonium hydroxide. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in acetone.
Poids de la formule 78.07
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium carbamate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium carbamate