Learn More
Carbonate d’ammonium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium carbonate |
| Point de fusion | 58.0°C |
| Note relative au nom | For analysis ACS |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 kg |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Formule linéaire | (NH4)2CO3 |
| Merck Index | 15, 505 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble (320g/L at 20°C) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ammonium carbonate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, diammonium salt