Learn More
Carbonate d’ammonium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10710292 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10710292 25 g Flacon en plastique PEHD 25g
10528512 1 kg Flacon en plastique PEHD 1kg
10792454 2.5 kg Flacon en plastique PEHD 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10710292 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 401130250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.75€
    29.80€ / 25g
    Économisez 1.95€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 506-87-6 | CH8N2O3 | 96.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-87-6
Formule moléculaire CH8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 96.09
Numéro MDL MFCD00010890
Clé InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
CID PubChem 517111
Nom IUPAC diazanium ; carbonate
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium carbonate
Point de fusion 58.0°C
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Formule linéaire (NH4)2CO3
Merck Index 15, 505
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble (320g/L at 20°C)
Poids de la formule 96.09
Pourcentage de pureté ≥30.0% (NH3)
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Ammonium carbonate