Learn More
Carbonate d’ammonium, ACS BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 10734581 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10734581 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10734581 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 0015.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.57€
    198.83€ / 1kg
    Économisez 32.74€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Conforme aux spécifications de la norme ACS.
Spécification
Point de fusion 58 °C
CAS 506-87-6
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage min. 30,0 %
Formule moléculaire CH8N2O3
Numéro MDL MFCD00010890
Clé InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OC(O)=O
Nom IUPAC diamine d’acide carbonique
Poids moléculaire (g/mol) 96.09
Densité 1,5 g/cm³ (20 °C)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium Carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium carbonate