Learn More
Carbonate d’ammonium, certifié AR pour analyse, poudre, Fisher Chemical
Code produit 10408210 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10408210 500 g 500g
10223180 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10408210 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/3680/53
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 506-87-6
Formule moléculaire CH8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 96.09
Numéro MDL 10890
Clé InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diamine d’acide carbonique
SMILES N.N.OC(O)=O
Spécification
Point de fusion 58 °C
Couleur Blanc
pH 9.4
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 96,09g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 69 hPa à 20 °C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.