Learn More
Carbonate d’ammonium, extra pur, poudre, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10385260 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10385260 5 kg Récipient en plastique 5kg
10080030 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10385260 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/3640/65
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 506-87-6
Formule moléculaire CH8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 96.09
Numéro MDL 10890
Clé InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diamine d’acide carbonique
SMILES N.N.OC(O)=O
Spécification
Point de fusion 58°C
Couleur Blanc
pH 9.4
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Poids de la formule 96.09g/mol
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur 69 hPa at 20°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.