Learn More
Carbonate d’ammonium, extra pur, poudre, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 58 °C |
| CAS | 506-87-6 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 9.4 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | CH8N2O3 |
| Numéro MDL | 10890 |
| Clé InChI | PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N.N.OC(O)=O |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ammonium carbonate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.