Learn More
Carbonate d’ammonium, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10085303 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10085303 1 kg Flacon en plastique 1kg
10167243 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10085303 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 390290010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.35€
    45.30€ / 1kg
    Économisez 3.05€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 506-87-6 | CH8N2O3 | 96.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-87-6
Formule moléculaire CH8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 96.09
Numéro MDL MFCD00010890
Clé InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
CID PubChem 517111
Nom IUPAC diazanium ; carbonate
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium carbonate
Point de fusion 58.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (NH4)2CO3
Merck Index 15, 505
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble (320g/L at 20°C)
Poids de la formule 96.09
Pourcentage de pureté ≥30.5% (NH3)
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, diammonium salt