Learn More
Carbonate d’ammonium, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Ammonium carbonate |
| Point de fusion | 58.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 2.5 kg |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | (NH4)2CO3 |
| Merck Index | 15, 505 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble (320g/L at 20°C) |
| Poids de la formule | 96.09 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ammonium carbonate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, diammonium salt
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.