Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium carbonate |
| Couleur | Blanc |
| pH | 9 (at 100g/L 20°C) |
| Forme physique | Solid |
| Quantité | 100 g |
| Formule linéaire | (NH4)2CO3 |
| Beilstein | 4253487 |
| Poids de la formule | 96.09g/mol |
| Odeur | Ammonia stinging |
| Conditionnement | Plastic Bottle |
| Afficher plus |