Learn More
Ammonium carbonate, for HPLC, 30 to 33% NH3 basis, Thermo Scientific™
Code produit 11934321 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11934321 250 g 250g
11924321 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11934321 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446242500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 506-87-6
Formule moléculaire CH8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 96.09
Clé InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diamine d’acide carbonique
SMILES N.N.OC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium carbonate
Point de fusion 58.0°C
Quantité 250 g
Formule linéaire (NH4)2CO3
Merck Index 15, 505
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble (320 g/L (at 20°C).)
Poids de la formule 96.09
Qualité HPLC