Learn More
Carbonate d’ammonium, pour HPLC, certifié, Fisher Chemical
Code produit 10785511 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10785511 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10785511 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/3686/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 58°C
CAS 506-87-6
Couleur Blanc
pH 9.4
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Formule moléculaire CH8N2O3
Numéro MDL 10890
Clé InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OC(O)=O
Nom IUPAC diamine d’acide carbonique
Poids moléculaire (g/mol) 96.09
Poids de la formule 96.09g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 69 hPa at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.