Learn More
Carbonate d'ammonium, MP Biomedicals™
Code produit 11416502 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11416502 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11416502 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215010880
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau Ammonium carbonate
CAS 10361-29-2
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Formule moléculaire CH8N2O3
Synonyme hartshorn salt, bis soda triamine, ammonium carbonate, acs, bis carbonic acid triamine
Clé InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Nom IUPAC diazanium ; carbonate
Poids moléculaire (g/mol) 96.086
CID PubChem 517111
Poids de la formule 96.09