Learn More
Carbonate d’ammonium, 30 % de NH3ca, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11481698 5000 g 5000g
11471698 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11481698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13955.0I
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 506-87-6 | CH8N2O3 | 96.086 g/mol
Ammonium carbonate is suitable as a leavening agent, pH-control agent, dough strengthener and texturizer. It may be used as a dispersant for SiO2 nano particles for dynamic light scattering, Z-potential, and centrifugal liquid sedimentation measurements and in the synthesis of ZnO nanoparticles. It may also be used as an eluent in the separation of silica nanoparticles by asymmetric flow field-flow fractionation (AF4) coupled to inductively coupled plasma mass . It was used in experiment to distinguish 26 different phenolic components and in Capillary electrophoresis-mass spectrometry (CE-MS/MS) as rapid screening technique.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbonate d’ammonium peut être utilisé comme agent levant, agent de contrôle du pH, agent de renforcement de la pâte et texturant. Il peut être employé comme dispersant de nanoparticules SiO2 pour la diffusion dynamique de la lumière, les mesures de potentiel Z et de sédimentation centrifuge des liquides, ainsi que pour la synthèse de nanoparticules ZnO. Il peut également être utilisé comme éluant dans la séparation des nanoparticules de silice par fractionnement par couplage flux-force à flux asymétrique (AF4) associé à une masse de plasma à couplage inductif. Il a été utilisé dans une expérience pour distinguer 26 différents composants phénoliques et dans la spectrométrie de masse par électrophorèse capillaire (CE-MS/MS) comme technique de sélection rapide.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-87-6
Formule moléculaire CH8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 96.086
Numéro MDL MFCD00010890
Clé InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
CID PubChem 517111
Nom IUPAC diazanium ; carbonate
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium carbonate
Point de fusion 60°C (sublimation)
Quantité 5000 g
Odeur Ammonia-like
Notes de pourcentage du dosage ≈ 30 % de NH3
Formule linéaire (NH4)2CO3
Beilstein 3627235
Merck Index 14,508
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 96.09