Learn More
Carbonate d’ammonium, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15691020 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15691020 2.5 kg 2.50kg
15681020 1 kg 1kg
15601030 6 x 1 kg 6 pièces
15611030 6 x 2.5 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15691020 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 1120425KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00€
    278.18€ / 2.5kg
    Économisez 28.82€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-04-2027
Ajouter au panier
Puriss., conforme aux normes analytiques NF, Ph. Franc., FCC
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 506-87-6
Formule moléculaire CH8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 96.086
Numéro MDL MFCD00010890
Clé InChI PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
CID PubChem 517111
Nom IUPAC diazanium ; carbonate
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Carbonate
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de NF, Ph.Franc., FCC
Forme physique Crystalline
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire (NH4)2CO3
Beilstein 4253487
Poids de la formule 96,09g/mol
Qualité puriss.
Résidus après l’allumage ≤ 0,05 % (sous forme de SO4)
Densité Densité de vapeur : 2,7 (contre l’air)