Learn More
Le carbonate d’ammonium, Puriss., répond aux spécifications analytiques de NF, Ph. Franc., FCC, Solstice
BIOPHARMA
Code produit 16665733
Modifier l'affichage
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16665733 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16665733 Fournisseur Fluka Code fournisseur 1120425KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00€
    278.18€ / 25kg
    Économisez 28.82€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium carbonate
CAS 1111-78-0, 1066-33-7
Quantité 25 kg
Formule moléculaire CH8N2O3
Clé InChI SFWLALIEAXEULE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].O.NC([O-])=O
Nom IUPAC carbamate d'hydrate d'ammonium
Poids moléculaire (g/mol) 96.09