Learn More
Sulfate de cérium(IV) d’ammonium dihydraté, 95 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate |
| Point de fusion | 130.0°C |
| Couleur | Orange |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Formule linéaire | (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O |
| Fieser | 08,8 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: insoluble in ethanol |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.