Learn More
Sulfate d’ammonium(IV) et de cérium dihydraté, + 99 %, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10398480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10398480 100 g Flacon en verre 100g
10194780 5 g Flacon en verre 5g
10219203 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10398480 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206311000
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10378-47-9 | H16CeN4O16S4·2H2O | 632.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10378-47-9
Formule moléculaire H16CeN4O16S4·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 632.54
Numéro MDL MFCD00149417
Synonyme Ceric ammonium sulfate
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Point de fusion 130.0°C
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Orange
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
Fieser 08,80
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: insoluble in ethanol
Poids de la formule 632.54
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.