Learn More
Sulfate d’ammonium cérium(IV) dihydraté, Honeywell Fluka™
Code produit 15653290 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
50 kg
Conditionnement:
100g
50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15653290 50 kg 50kg
15643290 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15653290 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3117350KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
≥ 99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10378-47-9
Numéro MDL MFCD00149417
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Cerium(Iv) Sulfate Dihydrate
Quantité 50 kg
Formule linéaire Ce(NH4)4(SO4)4 · 2H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 632.55g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%