Learn More
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate, Honeywell Fluka™
Code produit 15635300 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15635300 100 g 100g
15645300 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15635300 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 383090100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
ACS Reagent,≥94%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10378-47-9
Numéro MDL MFCD00149417
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Quantité 100 g
Formule linéaire Ce(NH4)4(SO4)4 · 2H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 632.55g/mol
Pourcentage de pureté ≥94%